Documenti fondamentali
ENA514507105
Enamine
2-(3,5-dioxo-1,2,4-triazolidin-4-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.1
Numero MDL:
Iupac Name
(3,5-dioxo-1,2,4-triazolidin-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H5N3O4/c8-2(9)1-7-3(10)5-6-4(7)11/h1H2,(H,5,10)(H,6,11)(H,8,9)
InChI
GPCMEVQQMDUXOZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305525
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305525
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)