Documenti fondamentali
ENA514507053
Enamine
2-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.2
Numero MDL:
Punto di fusione
104-105
Iupac Name
2-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H11F3O3/c1-10(2,9(15)16)17-8-5-3-7(4-6-8)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,16)
InChI
PYSRGMCGNCBXSF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305386
Melting Point
104-105
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305386
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)