Documenti fondamentali
ENA514506843
Enamine
tert-butyl 2-isocyanatoacetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-isocyanatoacetate
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-7(2,3)11-6(10)4-8-5-9/h4H2,1-3H3
InChI
JPGTZLMGEUIJGV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304691
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)