Documenti fondamentali
ENA514506808
Enamine
1-(3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.22
Numero MDL:
Punto di fusione
44-46
Iupac Name
1-(3,4-dihydro-2H-chromen-6-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H12O2/c1-8(12)9-4-5-11-10(7-9)3-2-6-13-11/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3
InChI
BAXUMNKQKVFPNU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102687
Melting Point
44-46
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102687
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)