Documenti fondamentali
ENA514506369
Enamine
tert-butyl 2-(3-bromo-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.15
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(3-bromo-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H16BrNO3/c1-10(2,3)15-8(13)6-12-5-4-7(11)9(12)14/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI
CCEDMIFCTNAVOT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268203
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268203
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)