Documenti fondamentali
ENA514237977
Enamine
2-{1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl}acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.29
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1-(3,4-dimethoxybenzyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H16N2O6/c1-21-10-4-3-8(5-11(10)22-2)7-16-13(19)9(6-12(17)18)15-14(16)20/h3-5,9H,6-7H2,1-2H3,(H,15,20)(H,17,18)
InChI
GZWTUPGHDHOLEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302968
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302968
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)