Documenti fondamentali
ENA514237258
Enamine
5-bromo-N-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.13
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-N-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2S/c1-10-8-11-6-4-5(9)2-3-7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI
RHEIKUIELFJNSE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302170
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302170
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)