Documenti fondamentali
ENA514236985
Enamine
1-hydroxy-3,3-dimethylcyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Numero MDL:
Iupac Name
1-hydroxy-3,3-dimethylcyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-8(2)4-3-5-9(12,6-8)7(10)11/h12H,3-6H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI
ONCGONOGYBWKFJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301051
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301051
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)