Documenti fondamentali
ENA514236983
Enamine
3-methyl-1-(oxolan-2-yl)butan-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.22
Numero MDL:
Iupac Name
3-methyl-1-tetrahydro-2-furanyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C9H16O2/c1-7(2)9(10)6-8-4-3-5-11-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI
YCMDQIOSDZRHLZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301038
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301038
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)