Documenti fondamentali
ENA514236900
Enamine
methyl 2-hydroxy-5-(methoxymethoxy)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.2
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-hydroxy-5-(methoxymethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C10H12O5/c1-13-6-15-7-3-4-9(11)8(5-7)10(12)14-2/h3-5,11H,6H2,1-2H3
InChI
QNGCYFFSCUDPJU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300750
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300750
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)