Documenti fondamentali
ENA508627391
Enamine
2-methyl-5-(2-nitroethenyl)furan
Scegli un formato
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
SKU del venditore: EN300-55684-100MG
126,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-55684-100MG
126,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-5-[(E)-2-nitroethenyl]furan
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-6-2-3-7(11-6)4-5-8(9)10/h2-5H,1H3/b5-4+
InChI
YUGJJOVWZWUBQX-SNAWJCMRSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55684
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55684
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)