ENA508627181
Enamine
2-chloroethyl diethyl phosphate
About This Item
Iupac Name
2-chloroethyl diethyl phosphate
Inchi Code
1S/C6H14ClO4P/c1-3-9-12(8,10-4-2)11-6-5-7/h3-6H2,1-2H3
InChI
ICRCFQJHNPNPHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299540
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299540
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)