Documenti fondamentali
ENA508626309
Enamine
1-(3,3-difluorocyclopentyl)ethan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.18
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3,3-difluorocyclopentyl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C7H13F2N/c1-5(10)6-2-3-7(8,9)4-6/h5-6H,2-4,10H2,1H3
InChI
RGDLMWCOMQHALL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295205
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295205
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)