Documenti fondamentali
ENA508626086
Enamine
tert-butyl N-(3-methanesulfonylcyclohexyl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.38
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(methylsulfonyl)cyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H23NO4S/c1-12(2,3)17-11(14)13-9-6-5-7-10(8-9)18(4,15)16/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H,13,14)
InChI
ZPOBEQZMUMMOGD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266812
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266812
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)