Documenti fondamentali
ENA508625574
Enamine
1-(4-methylpentyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.25
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-methylpentyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H24N2.2ClH/c1-10(2)4-3-7-13-8-5-11(12)6-9-13;;/h10-11H,3-9,12H2,1-2H3;2*1H
InChI
LZRKAUFOOPONMV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268401
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268401
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)