Documenti fondamentali
ENA508625155
Enamine
3-amino-5-methyl-1H-indazole-6-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.19
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-5-methyl-1H-indazole-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N4/c1-5-2-7-8(3-6(5)4-10)12-13-9(7)11/h2-3H,1H3,(H3,11,12,13)
InChI
CUWIUXQSIYHOET-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264330
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264330
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)