ENA508625079
Enamine
2-amino-N-benzyl-N-ethylpentanamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-amino-N-benzyl-N-ethylpentanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N2O.ClH/c1-3-8-13(15)14(17)16(4-2)11-12-9-6-5-7-10-12;/h5-7,9-10,13H,3-4,8,11,15H2,1-2H3;1H
InChI
HEWMYLFWWHTEAU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264102
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)