Documenti fondamentali
ENA508624911
Enamine
2-(5-chloro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.63
Numero MDL:
Iupac Name
2-(5-chloro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9ClO3/c11-7-1-2-8-6(3-7)5-14-9(8)4-10(12)13/h1-3,9H,4-5H2,(H,12,13)
InChI
LYPABKILTVLNSU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263050
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263050
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)