Documenti fondamentali
ENA508624569
Enamine
5,8-difluoroisoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.14
Numero MDL:
Iupac Name
5,8-difluoroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5F2N/c10-8-1-2-9(11)7-5-12-4-3-6(7)8/h1-5H
InChI
HYDINNNEIGYBSW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102722
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102722
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)