ENA497682752
Enamine
5-(trifluoromethyl)thiophen-2-ol
About This Item
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)thiophen-2-ol
Inchi Code
1S/C5H3F3OS/c6-5(7,8)3-1-2-4(9)10-3/h1-2,9H
InChI
LMFOZOVTKSTDTK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267980
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267980
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)