Documenti fondamentali
ENA497680133
Enamine
4-(methylsulfanyl)pyrimidin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.2
Numero MDL:
Punto di fusione
150-154
Iupac Name
4-(methylsulfanyl)-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H7N3S/c1-9-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
InChI
DTGVQKUDTNRETI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263417
Melting Point
150-154
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263417
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)