Key Documents
ENA497680111
Enamine
N1-methylbenzene-1,3-disulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.3
Numero MDL:
Punto di fusione
138-140
Iupac Name
N~1~-methyl-1,3-benzenedisulfonamide
Inchi Code
1S/C7H10N2O4S2/c1-9-15(12,13)7-4-2-3-6(5-7)14(8,10)11/h2-5,9H,1H3,(H2,8,10,11)
InChI
PHSISHRGIRMJQN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263357
Melting Point
138-140
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263357