Documenti fondamentali
ENA497679761
Enamine
3-methyl-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.18
Numero MDL:
Punto di fusione
232-237
Iupac Name
3-methyl-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8O4/c1-6-9(12)7-4-2-3-5-8(7)15-10(6)11(13)14/h2-5H,1H3,(H,13,14)
InChI
YZQIPYSOPIFMPL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262426
Melting Point
232-237
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262426