Documenti fondamentali
ENA497679553
Enamine
3-(morpholin-4-yl)cyclobutan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.15
Numero MDL:
Iupac Name
3-(4-morpholinyl)cyclobutanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.2ClH/c9-7-5-8(6-7)10-1-3-11-4-2-10;;/h7-8H,1-6,9H2;2*1H
InChI
OSYQXXSJSXMCHW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261916
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261916
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)