Documenti fondamentali
ENA497678771
Enamine
(3R)-2,2-dimethylthietan-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.22
Numero MDL:
Iupac Name
(R)-2,2-dimethylthietan-3-amine
Inchi Code
1S/C5H11NS/c1-5(2)4(6)3-7-5/h4H,3,6H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChI
BHIGXGGBHPDRAL-SCSAIBSYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258804
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258804
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)