Documenti fondamentali
ENA497678191
Enamine
2-(prop-1-en-2-yl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.17
Numero MDL:
Iupac Name
2-isopropenylpyridine
Inchi Code
1S/C8H9N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9-8/h3-6H,1H2,2H3
InChI
MJKIORXNEJFOPX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195545
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)