Documenti fondamentali
ENA497377088
Enamine
1-bromo-4-chloro-2-ethenylbenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.49
Numero MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-chloro-2-vinylbenzene
Inchi Code
1S/C8H6BrCl/c1-2-6-5-7(10)3-4-8(6)9/h2-5H,1H2
InChI
ZFLBDKZHLRMWCE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258797
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258797
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)