Documenti fondamentali
ENA497377017
Enamine
3-chloro-5-(piperidin-4-yloxy)pyridine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.6
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-5-(piperidin-4-yloxy)pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O.2ClH/c11-8-5-10(7-13-6-8)14-9-1-3-12-4-2-9;;/h5-7,9,12H,1-4H2;2*1H
InChI
VRBQCCSGDBQQGA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260607
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260607
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)