Documenti fondamentali
ENA497377013
Enamine
methyl 5-hydrazinyl-2-methylbenzoate dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.13
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-hydrazineyl-2-methylbenzoate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.2ClH/c1-6-3-4-7(11-10)5-8(6)9(12)13-2;;/h3-5,11H,10H2,1-2H3;2*1H
InChI
IRWIXKJNCVHQHI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260598
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260598
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)