Documenti fondamentali
ENA497376744
Enamine
spiro[2.2]pentan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.59
Numero MDL:
Iupac Name
spiro[2.2]pentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N.ClH/c6-4-3-5(4)1-2-5;/h4H,1-3,6H2;1H
InChI
VUEUEPAPLHVPSK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257898
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257898
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)