ENA497376435
Enamine
methyl 2-[(pyrrolidin-2-yl)formamido]acetate hydrochloride
About This Item
Peso molecolare:
222.67
Numero MDL:
Iupac Name
methyl prolylglycinate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O3.ClH/c1-13-7(11)5-10-8(12)6-3-2-4-9-6;/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,10,12);1H
InChI
ASSBOQXVKNGFHE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255719
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255719
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)