Documenti fondamentali
ENA497374432
Enamine
N-[5-cyclopropyl-3-(3-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-methylpropanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.34
Numero MDL:
Iupac Name
N-[5-cyclopropyl-3-(3-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-methylpropanamide
Inchi Code
1S/C16H18FN3O/c1-9(2)16(21)18-15-13(10-6-7-10)19-20-14(15)11-4-3-5-12(17)8-11/h3-5,8-10H,6-7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,19,20)
InChI
UFUSOUFFEAFKNG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252283
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252283
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)