Documenti fondamentali
ENA497374198
Enamine
3-sulfanyloxolan-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.16
Numero MDL:
Iupac Name
3-sulfanyldihydro-2(3H)-furanone
Inchi Code
1S/C4H6O2S/c5-4-3(7)1-2-6-4/h3,7H,1-2H2
InChI
SUWCVSZZLFOSJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251553
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251553
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)