ENA497373103
Enamine
tert-butyl 3-cyclopentyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-cyclopentyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H27NO3/c1-15(2,3)19-14(18)16-9-8-13(17)12(10-16)11-6-4-5-7-11/h11-13,17H,4-10H2,1-3H3
InChI
FKIFMTZBMBQIPB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202007
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)