Documenti fondamentali
ENA497372788
Enamine
3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.73
Numero MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H10ClN3O2S/c1-14-10-8(9(13-14)6-2-3-6)4-7(5-12-10)17(11,15)16/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI
BIZMBPHPIVCWLD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245654
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245654
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)