Documenti fondamentali
ENA490048151
Enamine
2-amino-3-(3,4-dimethylphenyl)propan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.72
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-3-(3,4-dimethylphenyl)-1-propanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO.ClH/c1-8-3-4-10(5-9(8)2)6-11(12)7-13;/h3-5,11,13H,6-7,12H2,1-2H3;1H
InChI
ORBYJDQJXWDELS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250617
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250617
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)