ENA490047820
Enamine
2-chloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine
About This Item
Iupac Name
2-chloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H3ClF2N2/c6-5-9-1-3(2-10-5)4(7)8/h1-2,4H
InChI
IJFIDXAHOIPGGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249414
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249414
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)