ENA490047011
Enamine
2-bromo-5-(morpholin-4-yl)aniline
About This Item
Iupac Name
2-bromo-5-(4-morpholinyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O/c11-9-2-1-8(7-10(9)12)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6,12H2
InChI
GGXVNNLLJUTEPJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247028
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247028
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)