Documenti fondamentali
ENA490046909
Enamine
2-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.18
Numero MDL:
Punto di fusione
65-67
Iupac Name
hydroxy(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5,9,11H,1H3
InChI
WLDAAMXETLHTER-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245843
Melting Point
65-67
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245843
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)