Documenti fondamentali
ENA490046860
Enamine
2-fluoro-3-methoxy-2-methylpropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.65
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxy-2-methylpropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H10ClFO3S/c1-5(7,3-10-2)4-11(6,8)9/h3-4H2,1-2H3
InChI
XECOMRNLFSLJJB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244747
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244747
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)