Documenti fondamentali
ENA465564088
Enamine
5-chloro-4-phenoxypyrimidin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.65
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-4-phenoxypyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H8ClN3O/c11-8-6-13-10(12)14-9(8)15-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,12,13,14)
InChI
XDEVHJZKBZDSHO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246177
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246177
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)