Documenti fondamentali
ENA465563621
Enamine
2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.32
Numero MDL:
Punto di fusione
46-47
Iupac Name
2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenol
Inchi Code
1S/C11H14OSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7,12H,1-3H3
InChI
JMIUUJJPWNOMBJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243815
Melting Point
46-47
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243815
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)