Documenti fondamentali
ENA465563328
Enamine
{5-oxaspiro[3.5]nonan-8-yl}methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.7
Numero MDL:
Iupac Name
(5-oxaspiro[3.5]nonan-8-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-7-8-2-5-11-9(6-8)3-1-4-9;/h8H,1-7,10H2;1H
InChI
QDQPBPMDRYZZSK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245914
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245914
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)