Documenti fondamentali
ENA465563126
Enamine
{4-[(propan-2-yl)amino]piperidin-4-yl}methanol dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.19
Numero MDL:
Iupac Name
(4-(isopropylamino)piperidin-4-yl)methanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O.2ClH/c1-8(2)11-9(7-12)3-5-10-6-4-9;;/h8,10-12H,3-7H2,1-2H3;2*1H
InChI
YZPHYINPWGARJA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243843
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243843
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)