Documenti fondamentali
ENA465562749
Enamine
3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.21
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-propanol
Inchi Code
1S/C10H12F3NO/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)9(14)4-5-15/h1-3,6,9,15H,4-5,14H2
InChI
AITWXNLDCLFQPJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202593
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202593
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)