Documenti fondamentali
ENA465562181
Enamine
3,3-difluorobutane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.61
Numero MDL:
Iupac Name
3,3-difluorobutane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H7ClF2O2S/c1-4(6,7)2-3-10(5,8)9/h2-3H2,1H3
InChI
XMDQSHBKYXDIOI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222386
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222386
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)