Documenti fondamentali
ENA458441458
Enamine
2-(isocyanatomethyl)thiophene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.18
Numero MDL:
Iupac Name
2-(isocyanatomethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C6H5NOS/c8-5-7-4-6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2
InChI
CDDYYRHLZPJLPD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51292
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)