ENA458432178
Enamine
[1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
About This Item
Iupac Name
(1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H9FN2O/c7-2-4-9-3-1-6(5-10)8-9/h1,3,10H,2,4-5H2
InChI
PPOYVEAGQXXNGT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232955
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232955
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)