Documenti fondamentali
ENA458431842
Enamine
2-(1-cyclopentyl-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Iupac Name
(1-cyclopentyl-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c13-10(14)7-8-5-6-12(11-8)9-3-1-2-4-9/h5-6,9H,1-4,7H2,(H,13,14)
InChI
ITFIWHOJXJIEBU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232619
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232619
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)