Documenti fondamentali
ENA458430406
Enamine
2-{[(2,2-difluoroethyl)amino]methyl}-6-methoxyphenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.22
Numero MDL:
Iupac Name
2-{[(2,2-difluoroethyl)amino]methyl}-6-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C10H13F2NO2/c1-15-8-4-2-3-7(10(8)14)5-13-6-9(11)12/h2-4,9,13-14H,5-6H2,1H3
InChI
ADKRHSYGOCAFPO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-231196
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-231196